Imprimer
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-2-fluorophenylboronic acid
PC500756-1G PC500756-5G
APOSPC500756-1GEA 261 EUR
APOSPC500756-1G APOSPC500756-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrFO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22573054
Numéro CAS: 1331945-16-4