Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500744-1G PC500744-250MG PC500744-5G
APOSPC500744-1GEA 549 EUR
APOSPC500744-1G APOSPC500744-250MG APOSPC500744-5G
4-(Trifluoromethoxy)styrene
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Formule: C₉H₇F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22413864
Numéro CAS: 1736-08-9