Imprimer
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50074-1G PC50074-5G
APOSPC50074-1GEA 132 EUR
APOSPC50074-1G APOSPC50074-5G
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
Formule: C₆H₁₅BF₃OSi·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505930
Numéro CAS: 1027642-28-9