Imprimer
Caesium hexafluorophosphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cesium hexafluorophosphate
PC50069-1G PC50069-25G PC50069-5G
APOSPC50069-1GEA 127 EUR
APOSPC50069-1G APOSPC50069-25G APOSPC50069-5G
Caesium hexafluorophosphate
Caesium hexafluorophosphate
Formule: CsPF₆
Poids moléculaire: 277.87 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799707
Numéro CAS: 16893-41-7
UN: 3260
ADR: 8 II