Imprimer
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500686-25G PC500686-5G PC500686-50G
APOSPC500686-25GEA 345 EUR
APOSPC500686-25G APOSPC500686-5G APOSPC500686-50G
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Formule: C₉H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04335187
Numéro CAS: 175596-01-7