Imprimer
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500668-1G PC500668-250MG PC500668-5G
APOSPC500668-1GEA 58 EUR
APOSPC500668-1G APOSPC500668-250MG APOSPC500668-5G
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₃IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103433
Numéro CAS: 1823318-98-4