Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50066-1G PC50066-250MG
APOSPC50066-1GEA 372 EUR
APOSPC50066-1G APOSPC50066-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₄NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25541892
Numéro CAS: 1445995-81-2