Imprimer
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500654-1G PC500654-250MG
APOSPC500654-1GEA 905 EUR
APOSPC500654-1G APOSPC500654-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
Formule: C₁₀H₅F₆NO₂
Poids moléculaire: 285.143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103422
Numéro CAS: 1845713-67-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III