Imprimer
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500653-1G PC500653-250MG
APOSPC500653-1GEA 1030 EUR
APOSPC500653-1G APOSPC500653-250MG
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Formule: C₁₁H₈F₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103421
Numéro CAS: 1845693-80-2