Imprimer
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500652-1G PC500652-250MG
APOSPC500652-1GEA 140 EUR
APOSPC500652-1G APOSPC500652-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Formule: C₁₀H₆F₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103420
Numéro CAS: 1845695-98-8