2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(2-Bromo-3-fluorophenyl)ethanone
Formule:
C₈H₆BrFO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12032155 Numéro CAS: 161957-58-0 |