Imprimer
Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-3-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride, 2-(Methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC500597-1G PC500597-250MG PC500597-5G
APOSPC500597-1GEA 406 EUR
APOSPC500597-1G APOSPC500597-250MG APOSPC500597-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₈BrF₃O₂
Poids moléculaire: 297.069 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27931130
Numéro CAS: 875895-66-2
UN: 3261
ADR: 8 III