Imprimer
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Carboxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-5-carboxybenzotrifluoride
PC500593-1G PC500593-250MG PC500593-5G
APOSPC500593-1GEA 277 EUR
APOSPC500593-1G APOSPC500593-250MG APOSPC500593-5G
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Point de fusion: 140…145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22492213
Numéro CAS: 859213-39-1