Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500589-1G PC500589-25G PC500589-5G
APOSPC500589-1GEA 115 EUR
APOSPC500589-1G APOSPC500589-25G APOSPC500589-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Formule: C₈H₈BrFO
Poids moléculaire: 219.051 g/mol
Point d'ébullition: 54 °C (0.2 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096600
Numéro CAS: 1780981-61-4