Imprimer
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500584-1G PC500584-250MG
APOSPC500584-1GEA 719 EUR
APOSPC500584-1G APOSPC500584-250MG
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₉H₆F₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096595
Numéro CAS: 444919-46-4