Imprimer
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC500582-1G PC500582-250MG
APOSPC500582-1GEA 400 EUR
APOSPC500582-1G APOSPC500582-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅BrClFO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28096593
Numéro CAS: 1820717-41-6
UN: 3265
ADR: 8,II