Imprimer
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500581-1G PC500581-250MG
APOSPC500581-1GEA 574 EUR
APOSPC500581-1G APOSPC500581-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Formule: C₉H₄F₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275302
Numéro CAS: 159276-63-8