Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500577-1G PC500577-5G
APOSPC500577-1GEA 122 EUR
APOSPC500577-1G APOSPC500577-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Formule: C₇H₆BrFO
Poids moléculaire: 205.024 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405415
Numéro CAS: 1111096-04-8