Imprimer
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500567-1G PC500567-250MG
APOSPC500567-1GEA 0 EUR
APOSPC500567-1G APOSPC500567-250MG
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆F₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096583
Numéro CAS: 1804386-40-0