2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Fluoro-2-formylbenzyl bromide, α-Bromo-5-fluoro-o-tolualdehyde
Formule:
C₈H₆BrFO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD18205514 Numéro CAS: 945995-09-5 UN: 3265 ADR: 8,III |