2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃BrF₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28096578 Numéro CAS: 1807165-87-2 |