4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-4-formylbenzyl bromide, α-Bromo-3-fluoro-p-tolualdehyde
Formule:
C₈H₆BrFO Poids moléculaire: 217.035 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD28096625 Numéro CAS: 1416980-24-9 UN: 3261 ADR: 8 III |