Imprimer
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Cyano-2-fluorobenzyl bromide
PC500556-1G PC500556-250MG PC500556-5G
APOSPC500556-1GEA 230 EUR
APOSPC500556-1G APOSPC500556-250MG APOSPC500556-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Poids moléculaire: 214.034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18394043
Numéro CAS: 1246527-18-3
UN: 3261
ADR: 8 III