Imprimer
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid methyl ester
PC500545-1G PC500545-5G PC500545-25G
APOSPC500545-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500545-1G APOSPC500545-5G APOSPC500545-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12761599
Numéro CAS: 957207-58-8