Imprimer
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-formylbenzyl bromide, α-Bromo-4-fluoro-o-tolualdehyde
PC500542-1G PC500542-250MG PC500542-5G
APOSPC500542-1GEA 267 EUR
APOSPC500542-1G APOSPC500542-250MG APOSPC500542-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Poids moléculaire: 217.035 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18205513
Numéro CAS: 1379346-12-9