4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Bromo-2-(bromoacetyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Formule:
C₉H₅Br₂F₃O Point de fusion: 49…51 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22491122 Numéro CAS: 1697955-36-4 UN: 3261 ADR: 8,III |