Imprimer
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-3-fluoro-o-tolunitrile, 2-Cyano-6-fluorobenzyl bromide
PC500524-1G PC500524-250MG PC500524-5G
APOSPC500524-1GEA 66.7 EUR
APOSPC500524-1G APOSPC500524-250MG APOSPC500524-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Poids moléculaire: 214.034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12025416
Numéro CAS: 635723-84-1
UN: 3261
ADR: 8 III