Imprimer
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500522-1G PC500522-250MG
APOSPC500522-1GEA 348 EUR
APOSPC500522-1G APOSPC500522-250MG
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Poids moléculaire: 217.035 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18378686
Numéro CAS: 1379371-56-8
UN: 3261
ADR: 8 III