Imprimer
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500516-1G PC500516-25G PC500516-5G PC500516-10G
APOSPC500516-1GEA 58 EUR
APOSPC500516-1G APOSPC500516-25G APOSPC500516-5G APOSPC500516-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Formule: C₈H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12761598
Numéro CAS: 932390-36-8