Imprimer
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl α-bromo-4-fluoro-o-toluate, 2-(Methoxycarbonyl)-5-fluorobenzyl bromide
PC500511-1G PC500511-250MG PC500511-5G PC500511-10G
APOSPC500511-1GEA 50.9 EUR
APOSPC500511-1G APOSPC500511-250MG APOSPC500511-5G APOSPC500511-10G
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
Poids moléculaire: 247.061 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11505951
Numéro CAS: 157652-28-3
UN: 3265
ADR: 8 III