Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α-Bromo-3-fluoro-o-toluate, 2-Fluoro-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
Formule:
C₉H₈BrFO₂ Poids moléculaire: 247.061 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11505952 Numéro CAS: 142314-72-5 UN: 3265 ADR: 8 III |