Imprimer
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500508-1G PC500508-250MG
APOSPC500508-1GEA 306 EUR
APOSPC500508-1G APOSPC500508-250MG
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Poids moléculaire: 251.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28040519
Numéro CAS: 1541643-75-7