Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC500503-1G PC500503-250MG
APOSPC500503-1GEA 835 EUR
APOSPC500503-1G APOSPC500503-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Formule: C₆H₂BrClFNO₂
Poids moléculaire: 254.441 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28040517
Numéro CAS: 1806970-78-4