Imprimer

5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 2-Bromo-1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethan-1-one

PC500502-1G PC500502-250MG PC500502-5G
APOSPC500502-1GEA 406 EUR
APOSPC500502-1G APOSPC500502-250MG APOSPC500502-5G
5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂FO
Poids moléculaire: 295.931 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23711739
Numéro CAS: 1427413-65-7
UN: 3261
ADR: 8 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR