Imprimer
5-Bromo-2-fluorostyrene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500496-1G PC500496-250MG PC500496-5G
APOSPC500496-1GEA 58 EUR
APOSPC500496-1G APOSPC500496-250MG APOSPC500496-5G
5-Bromo-2-fluorostyrene
5-Bromo-2-fluorostyrene
Formule: C₈H₆BrF
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20384566
Numéro CAS: 221030-92-8