Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500489-1G PC500489-250MG
APOSPC500489-1GEA 306 EUR
APOSPC500489-1G APOSPC500489-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27934056
Numéro CAS: 943830-81-7