Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Bromo-3-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene, 6-Chloro-α,3-dibromo-2-fluorotoluene
PC500487-1G PC500487-250MG PC500487-5G
APOSPC500487-1GEA 261 EUR
APOSPC500487-1G APOSPC500487-250MG APOSPC500487-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
Poids moléculaire: 302.366 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27931488
Numéro CAS: 886615-32-3
UN: 3261
ADR: 8 III