3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1-(3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Formule:
C₈H₄Br₂ClFO Poids moléculaire: 330.376 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28040504 Numéro CAS: 1807121-46-5 UN: 3261 ADR: 8 III |