Imprimer
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC500482-1G PC500482-250MG PC500482-5G
APOSPC500482-1GEA 65.4 EUR
APOSPC500482-1G APOSPC500482-250MG APOSPC500482-5G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₆F₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17281928
Numéro CAS: 1342158-87-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III