Imprimer
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500480-1G PC500480-5G PC500480-250MG
APOSPC500480-1GEA 198 EUR
APOSPC500480-1G APOSPC500480-5G APOSPC500480-250MG
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Poids moléculaire: 267.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28040512
Numéro CAS: 1543224-54-9