Imprimer
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Carboxy-4-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-toluic acid
PC500479-1G PC500479-250MG PC500479-5G
APOSPC500479-1GEA 328 EUR
APOSPC500479-1G APOSPC500479-250MG APOSPC500479-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Poids moléculaire: 233.034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06208849
Numéro CAS: 773100-76-8
UN: 3261
ADR: 8 III