Imprimer
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500478-1G PC500478-250MG
APOSPC500478-1GEA 400 EUR
APOSPC500478-1G APOSPC500478-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃N
Poids moléculaire: 264.042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22492235
Numéro CAS: 853368-32-8