Imprimer
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC500471-1G PC500471-5G PC500471-250MG
APOSPC500471-1GEA 219 EUR
APOSPC500471-1G APOSPC500471-5G APOSPC500471-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014065
Numéro CAS: 1416980-23-8