Imprimer
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-m-toluic acid
PC500470-1G PC500470-250MG PC500470-5G
APOSPC500470-1GEA 382 EUR
APOSPC500470-1G APOSPC500470-250MG APOSPC500470-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Poids moléculaire: 233.034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18378583
Numéro CAS: 680610-75-7
UN: 3261
ADR: 8 III