Imprimer
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500469-1G PC500469-250MG PC500469-5G
APOSPC500469-1GEA 75.4 EUR
APOSPC500469-1G APOSPC500469-250MG APOSPC500469-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₂IO₂
Point de fusion: 195…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368123
Numéro CAS: 501433-05-2