Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500462-1G PC500462-25G PC500462-5G
APOSPC500462-1GEA 46.4 EUR
APOSPC500462-1G APOSPC500462-25G APOSPC500462-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110256
Numéro CAS: 702640-51-5