Imprimer
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500461-1G PC500461-250MG PC500461-5G
APOSPC500461-1GEA 317 EUR
APOSPC500461-1G APOSPC500461-250MG APOSPC500461-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂IN
Poids moléculaire: 264.999 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014018
Numéro CAS: 943830-91-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III