Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500443-1G PC500443-250MG
APOSPC500443-1GEA 618 EUR
APOSPC500443-1G APOSPC500443-250MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847142
Numéro CAS: 1260903-35-2