Imprimer
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500431-1G PC500431-250MG PC500431-5G
APOSPC500431-1GEA 105 EUR
APOSPC500431-1G APOSPC500431-250MG APOSPC500431-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₅
Poids moléculaire: 201.109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26853061
Numéro CAS: 1565054-28-5