Imprimer
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500405-1G PC500405-250MG
APOSPC500405-1GEA 435 EUR
APOSPC500405-1G APOSPC500405-250MG
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Poids moléculaire: 251.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27995573
Numéro CAS: 1594605-40-9